Learn More
3M™ Filtro antiparticolato
Descrizione
I filtri 3M™ serie DT sono disponibili con diverse specifiche per fornire protezione contro i pericoli connessi al particolato, a gas e vapori oppure a una combinazione di entrambi. Sono progettati per l'uso con respiratori riutilizzabili ed elettroventilati 3M con porte filtro DIN 40.
Specifica
Specifica
| Cartridge/Filter | PARTICULATE |
| Colore | Black |
| Product Type | Filter |
| Size | Standard |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3M Air Purifying Respirators |
| Modello | PF10 P3 R D, DT-1135E |