Learn More
UVP Filter Assemblies for High Performance Transilluminators
725.00€ - 1515.00€
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio (sistema imperiale) | Area di filtraggio (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio (sistema imperiale) | Area di filtraggio (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12862999
|
UVP
38-0190-11 |
9.84 x 11.81 in. | 25 x 30 cm | TFM-30, TFS-30, TFML-30 high performance transilluminator |
1400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12852999
|
UVP
38-0190-09 |
8.26 x 10.23 in. | 21 x 26 cm | TFM-26, TFS-26, TFML-26 high performance transilluminator |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12832999
|
UVP
38-0190-10 |
7.87 x 15.74 in. | 20 x 40 cm | TFL-40 high performance transilluminator |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12872999
|
UVP
38-0190-04 |
7.87 x 15.74 in. | 20 x 40 cm | TFM-40, TFS-40, TFML-40 high performance transilluminator |
1515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12842999
|
UVP
38-0190-02 |
7.87 x 7.87 in. | 20 x 20 cm | TFM-20, TFS-20, TFML-20 high performance transilluminator |
725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Specifica
Filter Assembly |