missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Filter Crucibles

Borosilicate glass construction. Squat form offers stability and low risk of spillage.

Marca:  BRAND™ 458734

Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.97000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15262449

  • 304.00€ / pezzi 10


Spedizione stimata
29-07-2020
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Borosilicate glass construction
  • Porosity Level: 4
  • Supplied in packs of 10
Specifica

Specifica

50 mL
4
Borosilicate Glass
40 mm
Filter crucible
Videos
Documenti