Learn More
BRAND™ Filter Funnel Supports
Codice prodotto. 10018020 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 funnels
4 funnels
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10018020 4 funnels Pezzo
10212091 2 funnels Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10018020 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 74511
In stock
Polypropylene plates with aluminum support rod
  • Manufactured from polypropylene plates with aluminum support rod
  • Adjustable funnel height
  • Support rod is 12.7 mm in diameter, 595 mm long
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Capacità 4 funnels
Descrizione 450 x 140 mm
Quantità 1