Learn More
BRAND™ Filter Funnel Supports
Polypropylene plates with aluminum support rod
164.00€ - 187.00€
Specifica
Materiale Polypropylene
Quantità 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
10018020
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
74511
4 funnels
187.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10212091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
74506
2 funnels
164.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene plates with aluminum support rod
  • Adjustable funnel height
  • Support rod is 12.7 mm in diameter, 595 mm long
  • Provided individually
  • Specifica
    Specifica
    Polypropylene
    1