Learn More
BRAND™ Filter Funnel Supports
Polypropylene plates with aluminum support rod
Marca:  BRAND™ 74506
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.16000kg
Codice prodotto. 10212091
  • 164.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polypropylene plates with aluminum support rod
  • Adjustable funnel height
  • Support rod is 12.7 mm in diameter, 595 mm long
  • Provided individually
  • Specifica
    Specifica
    Polypropylene
    250 x 140 mm
    1
    2 funnels
    For 2 filter funnels