Learn More
asecos™ Filter for Recirculating Air Storage Cabinet
Activated carbon filter for air filtration storage cabinets
402.80€ - 442.02€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 270 mm |
---|---|
Product Type | Activated Carbon Filter |
Include | FX-CX |
Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 270 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987556
|
asecos™
32950 |
Model FX90 |
442.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997556
|
asecos™
32951 |
Model FX90 & FX30 |
402.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Filter
- Activated carbon
- For models: FX90 and/or FX30
- For tall cabinets
- Dimensions exterior (W x D): 270 x 270 mm
Specifica
270 mm | |
Activated Carbon Filter | |
FX-CX | |
270 mm |