Learn More
Eppendorf™ Filter Set for BioSpectrometer Fluorescence
Marca:  Eppendorf™ 6137928009
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15139552
  • 3780.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Order Info
ForUseWithEquipment
Specifica
Specifica
Filter Set
For verifying photometric accuracy and wavelength systematic error (according to NIST) and verifying fluorimetric precision (random error) and linearity
For BioSpectrometer fluorescence