Learn More
Merck Unità filtrante
Codice prodotto. 10304443 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) membrana:
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) membrana unitSize
10304443 40 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10304443 Fornitore Merck N. del fornitore SCGP00525
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Elimina l'esigenza di trasferimento dei campioni nella filtrazione con centrifuga. Le unità di filtrazione a vuoto per provette EMD Millipore Steriflip™ offrono una combinazione unica di prestazioni e convenienza. È sufficiente collegare la provetta con il campione, capovolgerla e filtrare. Filtro in PES da 0.22 μm, provetta da centrifuga graduata da 50 ml e tappo per provetta inclusi.
Prestazioni e convenienza, tutto in uno
  • Eliminazione dei trasferimenti di campioni
  • Collegare l'unità a una provetta da centrifuga da 50 ml contenente il campione
  • Capovolgerla e applicare il vuoto
  • Raccogliere il filtrato nella provetta da centrifuga (filtrato) da 50 ml in dotazione
Ideali per la sterilizzazione dei mezzi per colture di tessuti, terreni microbiologici e altre soluzioni biologiche
  • Sterilizzazione con radiazione gamma
  • Membrana Millipore Express™ in polietersulfone (PES) da 40 mm con pori di 0.22 μm
  • Flusso veloce e basso assorbimento proteico
  • Filtro, provetta da centrifuga graduata da 50 ml e tappo per provetta inclusi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Colore Trasparente
Connettori
  • Ingresso: doppia filettatura con porta per vuoto
  • Uscita: provetta per centrifuga con filettatura doppia da 50 ml
Monouso
Materiale MBS/Polipropilene
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Prodotto sterile
Area di filtraggio 7 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Chiarificazione a basso legame proteico delle soluzioni acquose
N. per custodia Confezione da 25
N. per confezione Confezione da 25
Temperatura (sistema metrico) max 45 °C
Tipo Unità filtrante
Volume (sistema metrico) 50 ml
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 0.6 ml
Altezza (sistema metrico) 13.8 cm
Diametro (sistema metrico) membrana 40 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.