Learn More
Hamilton™ Filtered Low Retention Pre-Sterilized Racked Pipette Tips
With surface walls completely free of occlusions and cavities so fluid retention is virtually eliminated.
177.00€ - 213.00€
Specifica
Filtrato Filtered
Sterilità Sterile
Formato Rack
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15315084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68009-23
300 μL
211.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15335094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68007-23
10 μL
213.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15375084
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
68008-23
200 μL
177.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from chemically resistant virgin polypropylene for excellent clarity and smooth surfaces
  • Pre-sterilized
  • 96 tips to a rack
  • Delivering outstanding accuracy and precision, guaranteed
Specifica
Specifica
Filtered
Sterile
Rack