Learn More
Corning™ FiltrEX Filter Plates
Individual filter discs eliminate liquid cross-contamination
1631.27€ - 1759.32€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, SBS1
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Membrana Hydrophilic PVDF
Matrice 8 x 12
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Sterilità Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10601082
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3510
Non-sterile 0.25 mm
1631.27€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10002541
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3511
Non-sterile 0.66 mm
1759.32€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10226581
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3504
Non-sterile 0.2 μm
1663.37€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10442012
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3505
Sterile 0.2 μm
1663.37€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning FiltrEX filter microplates meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates. The rigid side walls make the microplate ideal for automation and the wide skirt accepts bar codes. Individual filter disks are encapsulated in the microplate by a unique process that ensures 100% integrity of each well. The design of the nozzle prevents sample cross-contamination and wicking. Glass fiber filter microplates can be used for a variety of applications, such as plasmid isolation, DNA purification, PCR clean-up, or receptor/ligand binding assays. They are a cost-saving alternative to DNA prep kits. Use the low-binding hydrophilic PVDF membrane for lysate clarification, protein kinase assays, or bead- or resin-based separation assays. For additional application information, visit our Technical Resources section at www.corning.com/lifesciences.
Order Info
Sterile plates are wrapped in packs of 5; 10 packs per case. Lids are not included, but may be ordered separately.
Specifica
Specifica
ANSI, SBS1
Without Lid
8 x 12
96
Ideal for automated liquid handling, centrifugation and vacuum filtration, wide skirt easily accommodates bar code labels
10/Pk.
Standard
Hydrophilic PVDF
White
Filter
50/Cs.
50/Cs.