Learn More
Macherey-Nagel™ MN 617 Grade Filter Papers, Round
Suited for general filtration applications, including coarse-crystalline qualitative analysis. Macherey-Nagel™ MN 617 Grade Filter Papers, Round are smooth, soft filter papers with fast filtration speed. The average ash content is about 0.1%, the amount of α-cellulose is about 95%.
7.70€ - 13.50€
Specifica
Peso base 85 g/m2
Descrizione Soft, smooth
Formato Disc
Materiale Cellulose
Velocità di filtraggio 9sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10454451
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
434007
70 mm
7.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10159560
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
434011
110 mm
13.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10057720
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
434005
55 mm
7.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
High quality MN filter papers use cotton linters and refined pulp with a high level of α-cellulose. Cotton linters are short-fiber seed hairs from cotton seeds, which cannot be used for textile purposes, but which are highly suitable for the manufacture of soft and absorbent filter papers. In addition to cotton linters, Macherey-Nagel uses mainly pulp, which is obtained by chemical treatment of plant materials, e.g. coniferous or deciduous wood.
Specifica
Specifica
85 g/m2
Disc
9sec.
MN 617
0.2 mm
Soft, smooth
Cellulose
Qualitative analysis and coarse-crystalline analysis
100 Pack
Filter Paper