Learn More
Erlab™ Scatole di filtrazione per cabina antincendio Chemtrap H 402 Midcap
Codice prodotto. 17971452 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chemtrap H 402 Midcap Fire Safety Cabinet
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17971452 Chemtrap H 402 Midcap Fire Safety Cabinet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17971452 Fornitore Erlab™ N. del fornitore AG012
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Questa scatola di filtrazione per armadio di sicurezza antincendio Chemtrap H402 Midcap utilizza aria filtrata a ricircolo, che aiuta a promuovere l'aria ambiente continua. Questa scatola di filtraggio non richiede collegamenti di ventilazione e può essere collegata rapidamente e semplicemente collegando un tubo alla cabina di sicurezza. Compatibile con molti armadi di sicurezza Cattura i fumi nocivi prodotti dai prodotti conservati nell'armadio.
  • Standard di sicurezza Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): Aperto: 490/542 (a seconda del tipo di connessione) x P 520 x H 464 Chiuso: L490/542 x P 520 x H 326
  • Flusso d'aria (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
  • Consumo energetico: 20 W
  • Parti metalliche Acciaio anticorrosione rivestito con poliestere al 100%.
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Gas di codifica molecolare opzionale
  • Sensore di rilevamento: Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeide / Tipo S, per solventi
  • Filtrazione al carbone per gas e vapori: AS : Per vapori organici - BE+ : Per vapori organici e acidi F : Per vapori di formaldeide - K : Per vapori di ammoniaca - Filtrazione di particolato per polveri HEPA H14 : Efficienza di filtrazione 99,995% secondo la norma EN1822
  • Collare maschio: 62 mm
  • Manicotto di collegamento e morsetto adattabili: da 50 a 100 mm / da 2 a 4 pollici
  • Tubo flessibile di collegamento: 1 m
Specifica
Certificazione/Conformità CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Profondità (sistema metrico) esterno 520 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chemtrap H 402 Midcap Fire Safety Cabinet
Altezza (sistema metrico) esterno 326 mm
Lunghezza (sistema metrico) 542 mm
Rivestimento superficiale Polyester
Product Type Sistema di filtrazione autonomo per armadi di sicurezza antincendio