Learn More
Finasteride, MedChemExpress
Descrizione
Finasteride (MK-906) is a potent and competitive 5α-reductase inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM for type II 5α-reductase. Finasteride has approximately a 100-fold greater affinity for type II 5α-reductase enzyme than for the type I enzyme. Finasteride can be used for the research of benign prostatic hyperplasia (BPH) and androgenic alopecia.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Finasteride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 98319-26-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H36N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | MK-906 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 150 mg/mL (402.64 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only