Learn More
Tocris Bioscience™ Finasteride
Descrizione
Antiandrogen that inhibits type II 5α reductase (IC50 = 65 nM). Suppresses the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Reduces prostatic dihydrotestosterone levels and prostate size in vivo. Orally active.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Finasteride |
| CAS | 98319-26-7 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C23H36N2O2 |
| Peso formulazione | 372.54 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 372.553 |