Descrizione
- Il Findenser™ Mini ad alte prestazioni è per le sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 125 mL
- Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente)
- Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™ Mini
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Condensing Water |
| Lunghezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Materiale | Glass, Aluminum |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboratory Glassware |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.8 in. |
| Giunto rastremato standard | NS 14/14 |
| Tipo di giunto | Cone/Socket |