Learn More
Heidolph™ Findenser™ Condensatore ad Acqua
Codice prodotto. 16429553 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
16429553 NS 29/24 Pezzo
17392730 NS 19/19 Pezzo
16622702 NS 24/24 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16429553 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5058171000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
  • Il Findenser™ ad alte prestazioni di dimensioni standard (400 mm) è per sintesi sotto reflusso con volumi di solvente fino a 1 litro
  • Può essere fissato con morsetti da laboratorio standard o con il kit di fissaggio Findenser™ (venduto separatamente)
  • Risparmiate acqua, spazio e costi con Findenser™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Condensing Water
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Tipo Condenser
Materiale Glass, Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboratory Glassware
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Giunto rastremato standard NS 29/24
Tipo di giunto Cone/Socket