Learn More
Wheaton™ Fine Tip LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. 16414999
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16414999 Bulk Bag pezzi 3000
16424999 10/Pk pezzi 1500
16434999 Individually Wrapped pezzi 500
16444999 20/Pk pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16414999 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 711117F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    306.69€ / pezzi 3000
    Risparmia 30.31€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-04-2027
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 1 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 20 μL
Graduato No
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio Bulk Bag
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm