Learn More
Wheaton™ Fine Tip LDPE Pasteur Pipette
Codice prodotto. 16434999
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
10/Pk
20/Pk
Bulk Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 3000
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
16434999 Individually Wrapped pezzi 500
16414999 Bulk Bag pezzi 3000
16424999 10/Pk pezzi 1500
16444999 20/Pk pezzi 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16434999 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 711117F1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    72.98€ / pezzi 500
    Risparmia 6.77€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 25-03-2027
Pasteur pipette for simple and safe liquid measurement and transfer.
  • For liquid transfer
  • Designed to ensure safe sample transfer
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 1 mL
Calibrato No
Certificazione/Conformità CE Marked
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 20 μL
Graduato No
Stile della parte superiore Bulb
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm