Learn More
Heinz Herenz Fine Tip LMS-Swab Thio Broth
Codice prodotto. 30158308
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 150
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
30158308 Sterile pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158308 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1020313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60€
    456.39€ / pezzi 150
    Risparmia 249.21€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Contains 2 mL of liquid thio broth medium. Sterile.
Our transport and collection swabs contain special applicators and test tubes with different liquid media, customized for the transportation and preservation of microbiological samples.
  • The liquid medium allows the division of the sample material and thus several tests from one sample.
  • The ready to use devices are supplied in a peelpack which is easy to open.
  • The breakpoint in the shaft of the applicator enables a safe and hygienic workflow.
  • The standard size of the test tubes with screwcap simplified the use with automatic analyzers.
  • There are labels on the test tubes for a accurate sample identification.
  • The items are produced according to the conditions of GMP (Good Manufacturing Practice) and certified according to DIN EN ISO 13485. This ensures a high quality.
  • Our swabs are sterile (SAL 106), pyrogen free and noncytotoxic.
Specifica
Product Type Transport and Collection Swab
Formato Swab
Sterilità Sterile
Colore White
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X150 LMS-Swab Thio Broth, foam swab, standard tip, black screw cap, 2ml of Thio Broth medium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thioglycolate