Learn More
Globe Scientific Fine Tip Transfer Pipets
Codice prodotto. 31923677
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Gocce/mL:
45
50
60
Tipo di imballaggio:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 400/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
pezzi 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Gocce/mL Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs. pezzi 3200
31923766 1.5 mL 50 Individually Wrapped, 400/Cs. pezzi 400
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs. pezzi 500
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923576 5.8 mL 60 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31924091 5.8 mL 50 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs. pezzi 2000
31923747 5 mL 50 Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 31923677 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 134020
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fine tip transfer pipets are ideal for dispensing small volumes, loading hemocytometers and transferring liquid to and from multi-well plates.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 1 mL
Calibrato No
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 50
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Tipo di imballaggio 400/Pk., 8 Pk/Cs.
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 104 mm
Tipo Fine Tip Transfer Pipet