Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply Green/Blue C Fold Hand Towels
Codice prodotto. 30130269
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, Green
Dimensione della confezione:
pezzi 2640
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
30130269 Blue, Green pezzi 2640
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130269 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PHTC1
Aggiungi al carrello
Edge
Læg i indkøbskurv
The Fine Touch 1 ply C fold towels are self presenting, ensuring a hygienic and a wasteless dispensing option.
  • 1 ply
  • C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Embossed finish ensuring softness and great comfort
  • Available in white
Tekniske data
Product Type Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.54 in.
Larghezza (sistema metrico) 217 mm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue, Green
Monouso Single-use
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.