Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply Blue Center Feed Roll
Codice prodotto. 30130275
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensione della confezione:
6 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130275 Blu 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130275 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PCF150B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    22.84€ / 6 rotoli
    Risparmia 39.16€
    63% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Fine Touch blue centrefeed is ideal for drying hands and soaking up spills. Suitable for catering, housekeeping, healthcare and industrial environments.
  • Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2 ply
Specifica
Product Type Center-pull Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Larghezza (sistema imperiale) 334.64 ft.
Larghezza (sistema metrico) 150 m
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Single-use
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile