Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Center Feed Roll
Codice prodotto. 30130277
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130277 White 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130277 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PCF150W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.50€
    24.64€ / 6 rotoli
    Risparmia 39.86€
    61% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Fine Touch white centerfeed for drying hands and soaking up spills. Suitable for catering, housekeeping, healthcare and industrial environments.
  • Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2 ply
Specifica
Product Type Center-pull Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Larghezza (sistema imperiale) 334.64 ft.
Larghezza (sistema metrico) 150 m
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile