Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Couch Roll
Codice prodotto. 30130272
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
9 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130272 White 9 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130272 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PCR48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.74€
    43.64€ / 9 rotoli
    Risparmia 60.10€
    57% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Fine Touch couch roll is crafted from premium materials offering strength and durability, our PCR48 is also available in other sizes.
  • 44 mm Solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 19.68 in.
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema imperiale) 164.04 ft.
Larghezza (sistema metrico) 50 m
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile