Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Wiper Roll
Codice prodotto. 30130273
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
18 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130273 White 18 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130273 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PCR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.74€
    43.64€ / 18 rotoli
    Risparmia 60.10€
    57% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Fine Touch wiper roll is crafted from premium materials offering strength and durability.
  • 44 mm Solid core to allow compatibility with most dispensers
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema imperiale) 164.04 ft.
Larghezza (sistema metrico) 50 m
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile