Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Z Fold Hand Towels
Codice prodotto. 30130270
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30130270 White pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130270 Fornitore Polyco Healthline N. del fornitore PHTZ2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    28.54€ / pezzi 3000
    Risparmia 46.46€
    61% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
The Fine Touch 2 ply Z hand towel are made from quality material offering a durable and soft experience.
  • Conveniently wrapped to hold the pack of towels together
  • Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
  • Z-fold
  • 2 ply
Specifica
Product Type Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Monouso Single-use
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile