Learn More
Fisherbrand™ Vetrini da microscopio in vetro con bordi molati
Codice prodotto. 12302158
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
52 mm
Dimensioni (L x P):
76 x 52 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12302158 52 mm 76 x 52 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12302158 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore MNK130060P
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Confezionati con tessuto per proteggere le superfici di vetro. I vetrini da microscopio in vetro con bordo finemente smerigliato Scientific Glass Labs™ sono ideali per l'uso con sezioni di grandi dimensioni.
With finely ground edges. Packed with tissue to protect glass surfaces. For use with large sections.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 52 mm
Edges Finemente molato
Spessore (sistema metrico) 1.2 to 1.5 mm
Quantità Confezione da 50
Dimensioni (L x P) 76 x 52 mm