Learn More
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules offer easier fit, reliabililty and leak-free connections.
100.51€ - 102.83€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10055914
|
Thermo Scientific™
290S1131 |
0.5 mm |
102.83€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10015964
|
Thermo Scientific™
290S1132 |
0.4 mm |
100.51€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Finger Tite Ferrules offer easier fit, reliabililty and leak-free connections.
Thermo Scientific Finger Tite ferrules are the next generation of the SilTite™ connection system.
Advantages over conventional graphite/polymer ferrules:
- Perfect metal-to-metal seal eliminates contamination and gives lower air/water background
- No need to retighten ferrules, as they expand and contract with the fitting over GC operating temperatures
- No tools required
Specifica
Ferrule |