Learn More
Fingolimod Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17944276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17944276 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17944276 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3554.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fingolimod Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Nomi componenti o analita Fingolimod Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H33 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI Formula InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC Name 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 343.93
Quantità 250 mg
Peso formulazione 343.2278 g/mol