Learn More
Fingolimod Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30393971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393971 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF80500050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Formula molecolare C19 H33 N O2 . Cl H
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI Formula InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC Name 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 343.93
Peso formulazione 343.2278