Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP Kits
Access everything needed for pipetting in these all-inclusive kits featuring state-of-the-art pipetters that maximize reliability and comfort.
750.60€ - 901.80€
Specifica
Colore Assorted
Modello Finnpipette™ F1
Product Line Finnpipette™ F1
Tipo GLP Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11805850
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4700850
Kit 1: Finnpipette F1 1-10 μL micro, 10-100 μL e 100-1000 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11815850
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4700860
Kit 2: Finnpipette F1 0.2-2 μl micro, 2-20 μl, 20-200 μl e 100-1000 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11825850
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4700865
Kit 3: Finnpipette F1 10-100 μl, 100-1000 μl e 1-10 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11763027
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4701060
Kit 4: Finnpipette F1 2-20 μl, 20-200 μl e 100-1000 μl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Access everything needed for pipetting in these all-inclusive kits. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (Good Laboratory Pipetting) Kit includes state-of-the-art Finnpipette F1 pipetters which offer superior performance and unique features such as adjustable finger rest and antimicrobial surface for user comfort.
Features:
  • Adjustable finger rest for increased ergonomicss and comfortability
  • Set and forget pipetting button for easy and secured volume adjustment
  • Antimicrobial surface for better protection
  • Large easy to read display for better vision ergonomics
  • Soft-touch tip ejection for light end effortless tip ejection
Kit 1 includes:
  • Three Thermo Scientific Finnpipette Pipetters from 1 to 1000μL:
  • Finnpipette F1, 1-10μL
  • Finnpipette F1, 10-100μL
  • Finnpipette F1, 100-1000μL
  • Finntip Flex tips: 10, 1x96; 200, 1x96; 1000, 1x96
  • F-stand; F1 pen; F1 brochure
  • Good Laboratory Pipetting Guide
  • Reagent reservoir demo pack
Kit 2 includes:
  • Four Thermo Scientific Finnpipette Pipetters from 0.2 to 1000μL:
  • Finnpipette F1, 0.2-2μL
  • Finnpipette F1, 2-20μL univ
  • Finnpipette F1, 20-200μL
  • Finnpipette F1, 100-1000μL
  • Finntip Flex tips: 10, 1x96; 200, 2x96; 1000, 1x96
  • F-stand; F1 pen; F1 brochure
  • Good Laboratory Pipetting Guide
  • Reagent reservoir demo pack
Kit 3 includes:
  • Three Thermo Scientific Finnpipette Pipetters from 10 to 10000μL:
  • Finnpipette F1, 10-100μL
  • Finnpipette F1, 100-1000μL
  • Finnpipette F1, 1000-10000μL
  • Finntip Flex tips: 200, 1x96; 1000, 1x96; FT 10mL, 1x24 F-stand; F1 pen; F1 brochure
  • Good Laboratory Pipetting Guide
  • Reagent reservoir demo pack
Kit 4 includes:
  • Three Thermo Scientific Finnpipette Pipetters from 10 to 1000μL:
  • Finnpipette F1, 2-20μL
  • Finnpipette F1, 20-200μL
  • Finnpipette F1, 100-1000μL
  • Flex tips: (2) 200μL, 10x96; 100-1000μL, 10x96
  • F-stand; F1 pen; F1 brochure
  • Good Laboratory Pipetting Guide
  • Reagent reservoir demo pack
Ordering Information:
Good Laboratory Pipetting kit also includes samples of Finntip Flex for maximum performance and best ergonomics. The kit contains a Good Laboratory Pipetting guide offering a extensive information of pipetting and factors influencing to the pipetting results.
Compatible with:
Finntip, ART tip, HLT tip
Warranty: 5 years with web registration.
Specifica
Specifica
Assorted
Finnpipette™ F1
Finnpipette™ F1
GLP Kit
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.