Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette ™F1
Descrizione
I livelli di prestazioni e comfort ergonomico fanno delle pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 la scelta ideale per ogni laboratorio. Disponibili modelli a 8, 12 o 16 canali, è possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette Finntip per risultati ottimali.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.
Finnpipette F1: Tutto il meglio che si può chiedere a una pipetta all'avanguardia
Massima ergonomia
Il design della maniglia leggera e le forze ridotte da applicare per stantuffo, installazione ed espulsione dei puntali aiutano a ridurre il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume è più silenzioso e leggero, con forze inferiori di oltre il 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita le spiacevoli variazioni del volume durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Il supporto per le dita a 120° regolabile, progettato per il comfort sia dei destrorsi che dei mancini, consente di tenere la mano rilassata durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione super
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei micro-volumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o meno.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia di 5 anni
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare a seconda del Paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
Finnpipette F1: Tutto il meglio che si può chiedere a una pipetta all'avanguardia
Massima ergonomia
Il design della maniglia leggera e le forze ridotte da applicare per stantuffo, installazione ed espulsione dei puntali aiutano a ridurre il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume è più silenzioso e leggero, con forze inferiori di oltre il 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita le spiacevoli variazioni del volume durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Il supporto per le dita a 120° regolabile, progettato per il comfort sia dei destrorsi che dei mancini, consente di tenere la mano rilassata durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione super
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei micro-volumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o meno.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia di 5 anni
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare a seconda del Paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | Finntip 300, FinnTip Flex 300 |
| Descrizione | Finnpipette F1 |
| Colore | Arancione |
| Numero di canali | 12 |
| Volume (sistema metrico) | Da 30 a 300 μl |
| Incrementi | 1 μ l |