Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette ™F1
Description
I livelli di prestazioni e comfort ergonomico fanno delle pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 la scelta ideale per ogni laboratorio. Disponibili modelli a 8, 12 o 16 canali, è possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette Finntip per risultati ottimali.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.
Finnpipette F1: Tutto ciò che si desidera per una pipetta di uso quotidiano
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
5 anni di garanzia
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti Finnpipette >
Finnpipette F1: Tutto ciò che si desidera per una pipetta di uso quotidiano
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette Finntip
I puntali Finntip sono progettati e realizzati espressamente per i modelli Finnpipette e garantiscono prestazioni ottimali, precisione e accuratezza.
Marchio CE
La pipetta Finnpipette F1 insieme ai puntali Finntip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
5 anni di garanzia
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti Finnpipette >
Specifications
Specifications
| Punte compatibili | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext |
| Descrizione | Finnpipette F1 |
| Colore | Giallo |
| Numero di canali | 8 |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 50 μL |
| Incrementi | μ |