Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipettes
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of these highly accurate and precise pipettes.
853.20€ - 1031.40€
Specifica
Modello Finnpipette™ F1
Product Line Finnpipette™ F1
Tipo Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Numero di canali Volume (sistema metrico) Punte compatibili Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Numero di canali Volume (sistema metrico) Punte compatibili Prezzo Quantità e disponibilità  
11877411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661000
8 Da 1 a 10 μl Finnitip Flex 10, 10, 50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11887411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661010
8 da 5 a 50 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11897411
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661020
8 Da 10 a 100 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11807421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661030
8 Da 30 a 300 μl Finnitip Flex 300, 300 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11817421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661040
12 Da 1 a 10 μl Finnitip Flex 10, 10, 50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11827421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661050
12 da 5 a 50 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11837421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661060
12 Da 10 a 100 μl Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11847421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661070
12 Da 30 a 300 μl Finnitip Flex 300, 300 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11857421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661080
16 1 to 10 μL Finnitip Flex 10 (384), 50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11867421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4661090
16 da 5 a 50 μl Finnitip 50 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Reduce the force needed to eject multiple tips with our innovative soft-touch tip ejection, one of many ergonomic features of theThermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Multichannel Pipette. As with the single-channel Finnpipette F1 pipettes, the AVG mechanism ensures a high level of accuracy and precision. In addition, in the low volume models the super blow-out function ensures accurate dispensing for even the lowest volumes.
  • Antimicrobial surface: Silver (Ag) ions create a surface that inhibits growth of bacteria, microbes, and fungus
  • Easy “set and forget” lock mechanism to adjust volume
  • Pipetting button rotates freely when not in locking position
  • Finger rest can be adjusted 120° for optimal pipetting position
  • Light, smooth pipetting action enables better results over longer pipetting periods
  • Super blow-out piston with volumes of 50μL and below ensures delivery of micro-size drops
  • Patented soft-touch tip ejection minimizes the force needed for tip ejection
Warranty: 5 years with web registration.
Specifica
Specifica
Finnpipette™ F1
Finnpipette™ F1
Pipette
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.