Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes
Codice prodotto. 11827351
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
5 to 50 μL
Da 0.2 a 2 µl, micro
Da 0.5 a 5 ml
Da 0.5 a 5 µl, micro
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 µl
Da 2 a 20 µl, micro
Da 20 a 200 μl
Da 5 a 50 µl
Punte compatibili:
10 ml, Flex 10 Est.
5 ml
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250
Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro
Finntip Flex 200, Finntip Flex 300, Finntip 250 universale, Finntip 200 Extended
Flex 10, 10, 50
Colore:
Blu
Giallo
Rosa
Rosso
Turchese
Verde
Incrementi:
0.002 µl
0.01 µl
0.02 µl
0.02µL
μ
0,2 μl
1 µl
0.01 ml
0.02 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Punte compatibili Colore Incrementi Dimensione della confezione
11827351 μ Flex 10, 10, 50 Rosa 0.02µL Pezzo
11877341 Da 0.2 a 2 µl, micro Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0.002 µl Pezzo
11817351 Da 0.5 a 5 µl, micro Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 Rosa 0.01 µl Pezzo
11837351 μ Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Giallo 0.02 µl Pezzo
11847351 Da 2 a 20 µl, micro Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Turchese 0.02 µl Pezzo
10413865 Da 2 a 20 µl Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250 Giallo 0.02 µl Pezzo
11867351 Da 10 a 100 μl Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 Giallo 0,2 μl Pezzo
11877351 Da 20 a 200 μl Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 Giallo 0,2 μl Pezzo
11887351 μ Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000 Blu 1 µl Pezzo
11897351 Da 0.5 a 5 ml 5 ml Verde 0.01 ml Pezzo
11807361 1 to 10 mL 10 ml, Flex 10 Est. Rosso 0.02 ml Pezzo
11729528 5 to 50 μL Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro Turchese μ Pezzo
11739528 Da 5 a 50 µl Finntip Flex 200, Finntip Flex 300, Finntip 250 universale, Finntip 200 Extended Giallo μ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11827351 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4642030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    357.00€ / pezzi 1
    Risparmia 91.00€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Meet the challenges of highly demanding applications where robustness and durability are essential with the sleek, rugged design of these fully autoclavable pipettes.
Meet the challenges of highly demanding applications where robustness and durability are essential with the sleek, rugged design of Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Variable Volume Pipettes. Built with tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light, these variable volume pipettes are fully autoclavable without disassembling. They feature a wide selection of expressly designed tips for optimal performance, precision and accuracy.
Per decenni, i sistemi di pipettaggio Thermo Scientific Finnpipette hanno garantito produttività ed ergonomia senza pari in migliaia di laboratori e applicazioni in tutto il mondo.
Finnpipette F2:
Il design robusto resiste all'uso senza danneggiarsi.
μ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Flex 10, 10, 50
Descrizione Finnpipette F2
Autoclavabile Autoclavable
Colore Rosa
Numero di canali 1
Product Line Finnpipette™ F2
Tipo Variable Volume Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Incrementi 0.02µL