Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
Codice prodotto. 10606111
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
10606111 Sterile pezzi 5
10665911 Non-sterile pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606111 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9420310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    111.00€ / pezzi 5
    Risparmia 6.00€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione For 25 or 50mL Finnitip Stepper tips
Da utilizzare con FinnTip Stepper Tip (25, 50 mL)