Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Filtered Pipette Tips
Riducono al minimo il rischio di contaminazione incrociata. I puntali combinano l'ergonomia dei puntali di una pipetta standard e la sicurezza di un puntale con filtro
58.45€ - 296.00€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette |
Product Line | FinnTip Flex |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11833430
|
Thermo Scientific™
94056980 |
Filtro Finntip Flex 10 μl, sterile | 10 μl | Pink | Sterile & PCR Ready |
267.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11843430
|
Thermo Scientific™
94056510 |
Filtro Finntip Flex 30 μl, sterile | 30 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
194.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11853430
|
Thermo Scientific™
94056520 |
Filtro Finntip Flex 100 µl, sterile | 100 µl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
267.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11863430
|
Thermo Scientific™
94056380 |
Filtro Finntip Flex 200 μl, sterile | 200 μl | Yellow | Sterile & PCR Ready |
195.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11852703
|
Thermo Scientific™
94056580 |
Filtro Finntip Flex 300 μl, sterile | 300 μl | Orange | Sterile & PCR Ready |
242.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11802713
|
Thermo Scientific™
94056710 |
Filtro Finntip Flex 1000 μl, sterile | 1000 μl | Blue | Sterile & PCR Ready |
296.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11862703
|
Thermo Scientific™
94056810 |
Filtro Finntip Flex 1200 μl, sterile | 1200 μl | Turquoise | Sterile & PCR Ready |
267.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11475558
|
Thermo Scientific™
94056970 |
Filtro Finntip Flex 10 ml Ext., sterile | 10 ml | Red | Certified Quality |
58.45€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
I puntali filtranti per pipetta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex, che combinano l'ergonomia di un puntale per pipette Finntip Flex standard e la sicurezza di un puntale con filtro, consentono di minimizzare il rischio di contaminazione incrociata. Offerti sterili e privi di DNA, DNasi e RNasi. Ideali per PCR e pipettaggio di campioni radioattivi e infetti. I filtri, costituiti da una matrice di polietilene inerte non sigillante, sono efficaci per eliminare la contaminazione indiretta da liquidi e aerosol tra pipettatore e puntale.
Informazioni per l'ordine:
Forniti in rack per puntali sterilizzati e sigillati sottovuoto.
Consigliati per:
Uso in applicazioni sensibili quali PCR e il pipettaggio di campioni infetti e radioattivi.
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
FinnTip Flex |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.