Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Codice prodotto. 11873430
Cambia vista
Click to view available options
Volume: 0.1 to 10 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11873430 Volume: 0.1 to 10 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11873430 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 94060116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.61€
    142.00€ / 1 sets
    Risparmia 26.61€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Reduce the amount of force needed to attach and eject tips using these pipette tips and significantly lower the risk of repetitive stress injury (RSI). Ensure a better seal with the pipetter module for higher accuracy and precision.
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Finntip Flex 10 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volume (sistema metrico) 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Rosa
Modello Finntip Flex 10 kit di ricarica
Lunghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.3 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formato Ricarica
Imballaggio 1 x 96/Rack + 20 x 96/Refill
Codice colore Pink
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette
Product Line FinnTip Flex