Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Codice prodotto. 11803440
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
200 μl
μ
300 μl
1000 μl
1200 μl
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Pink
Turquoise
Imballaggio:
10 x 96/Rack
1000/Bag
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 tips
2016 tips
960 tips
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 1000
pezzi 1536
pezzi 1920
pezzi 960
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Codice colore Imballaggio Fit for Purpose Dimensione della confezione
11803440 200 μl Giallo 1920 tips Certified Quality pezzi 1920
11883420 10 μl Pink 1000/Bag Certified Quality pezzi 1000
11863420 10 μl Pink 10 x 96/Rack Certified Quality pezzi 960
11893420 200 μl Giallo 960 tips Certified Quality pezzi 960
11873420 10 μl Pink 10 x 96/Rack Sterile & PCR Ready pezzi 960
11803430 200 μl Giallo 960 tips Sterile & PCR Ready pezzi 960
11893430 200 μl Giallo 2016 tips Non-sterile 1 set
11883430 10 μl Pink 20 x 96 tips Certified Quality pezzi 1920
11813430 200 μl Giallo 1000/Bag Certified Quality pezzi 1000
11738184 300 μl Arancione 960 tips Certified Quality pezzi 960
11748184 300 μl Arancione 960 tips Sterile & PCR Ready pezzi 960
11798184 300 μl Arancione 2016 tips - 1 set
11708194 300 μl Arancione 1920 tips Certified Quality pezzi 1920
11842703 μ Arancione 1000/Bag Certified Quality pezzi 1000
11458479 1000 μl Blu 960 tips Certified Quality pezzi 960
11892703 1000 μl Blu 960 tips Sterile & PCR Ready pezzi 960
11865863 1000 μl Blu 1632 tips - 1 set
11875863 1000 μl Blu 1536 tips Certified Quality pezzi 1536
11872703 1000 μl Blu 1000/Bag Certified Quality pezzi 1000
10059682 1200 μl Turquoise 960 tips Certified Quality pezzi 960
11742245 1200 μl Turquoise 960 tips Sterile & PCR Ready pezzi 960
11813440 1200 μl Turquoise 1632 tips - 1 set
11823440 1200 μl Turquoise 1536 tips Certified Quality pezzi 1536
10774994 1200 μl Turquoise 1000/Bag Certified Quality pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 11803440 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 94060317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    161.00€ / pezzi 1920
    Risparmia 45.00€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Vantaggi
  • Eccellenti per il pipettaggio multicanale e singolo
  • Disponibili in sei diversi volumi: 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl e 10 ml
  • I puntali sterili sono forniti in rack da 10 × 96 sterilizzati e sottovuoto e sono certificati esenti da DNA, DNasi, RNasi ed endotossine
  • Ricariche a ingombro ridotto
Puntale più morbido
  • Il puntale morbido agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
  • Garantisce inoltre l'adattamento ermetico con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Kit di ricarica
Volume (sistema metrico) 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Giallo
Modello Finntip Flex 200
Lunghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6 cm
Formato Ricarica
Imballaggio 1920 tips
Codice colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette
Product Line FinnTip Flex
Fit for Purpose Certified Quality