Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Pipette Specific Tips
- Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Codice prodotto. 11813430| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Imballaggio | Fit for Purpose | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11813430 | 200 μl | Giallo | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11883420 | 10 μl | Pink | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11863420 | 10 μl | Pink | 10 x 96/Rack | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11893420 | 200 μl | Giallo | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11873420 | 10 μl | Pink | 10 x 96/Rack | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11803430 | 200 μl | Giallo | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11893430 | 200 μl | Giallo | 2016 tips | Non-sterile | 1 set |
| 11883430 | 10 μl | Pink | 20 x 96 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11803440 | 200 μl | Giallo | 1920 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11738184 | 300 μl | Arancione | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11748184 | 300 μl | Arancione | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11798184 | 300 μl | Arancione | 2016 tips | - | 1 set |
| 11708194 | 300 μl | Arancione | 1920 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11842703 | μ | Arancione | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11458479 | 1000 μl | Blu | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11892703 | 1000 μl | Blu | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11865863 | 1000 μl | Blu | 1632 tips | - | 1 set |
| 11875863 | 1000 μl | Blu | 1536 tips | Certified Quality | pezzi 1536 |
| 11872703 | 1000 μl | Blu | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 10059682 | 1200 μl | Turquoise | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11742245 | 1200 μl | Turquoise | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11813440 | 1200 μl | Turquoise | 1632 tips | - | 1 set |
| 11823440 | 1200 μl | Turquoise | 1536 tips | Certified Quality | pezzi 1536 |
| 10774994 | 1200 μl | Turquoise | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
-
78.40€
69.10€ / pezzi 1000
Risparmia 9.30€
11% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip Flex 200, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volume (sistema metrico) | 200 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Giallo |
| Modello | Finntip Flex 200 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 cm |
| Formato | BUlk |
| Imballaggio | 1000/Bag |
| Codice colore | Giallo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Product Line | FinnTip Flex |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |