Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Pipette Specific Tips
- Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
Codice prodotto. 11883420
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Imballaggio | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11883420 | 10 μl | Pink | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11863420 | 10 μl | Pink | 10 x 96/Rack | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11893420 | 200 μl | Giallo | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11873420 | 10 μl | Pink | 10 x 96/Rack | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11803430 | 200 μl | Giallo | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11893430 | 200 μl | Giallo | 2016 tips | Non-sterile | 1 set |
| 11883430 | 10 μl | Pink | 20 x 96 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11803440 | 200 μl | Giallo | 1920 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11813430 | 200 μl | Giallo | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11738184 | 300 μl | Arancione | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11748184 | 300 μl | Arancione | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11798184 | 300 μl | Arancione | 2016 tips | - | 1 set |
| 11708194 | 300 μl | Arancione | 1920 tips | Certified Quality | pezzi 1920 |
| 11842703 | μ | Arancione | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 11458479 | 1000 μl | Blu | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11892703 | 1000 μl | Blu | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11865863 | 1000 μl | Blu | 1632 tips | - | 1 set |
| 11875863 | 1000 μl | Blu | 1536 tips | Certified Quality | pezzi 1536 |
| 11872703 | 1000 μl | Blu | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
| 10059682 | 1200 μl | Turquoise | 960 tips | Certified Quality | pezzi 960 |
| 11742245 | 1200 μl | Turquoise | 960 tips | Sterile & PCR Ready | pezzi 960 |
| 11813440 | 1200 μl | Turquoise | 1632 tips | - | 1 set |
| 11823440 | 1200 μl | Turquoise | 1536 tips | Certified Quality | pezzi 1536 |
| 10774994 | 1200 μl | Turquoise | 1000/Bag | Certified Quality | pezzi 1000 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip Flex 10, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Rosa |
| Modello | Finntip Flex 10 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3.3 cm |
| Formato | BUlk |
| Imballaggio | 1000/Bag |
| Codice colore | Pink |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Product Line | FinnTip Flex |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.