Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips
Codice prodotto. 10033680
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
10 x 96/Rack
400/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
10033680 Non sterile 400/Box pezzi 400
10145520 Non sterile 10 x 96/Rack pezzi 960
10155520 Sterile 10 x 96/Rack pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10033680 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9401300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    53.30€ / pezzi 400
    Risparmia 20.15€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Perform positive displacement applications with these tips, which are effective for fragile cell suspensions and applications that require outstanding biological purity.
Perform applications that demand the utmost in biological purity; positive displacement applications; and pipetting fragile cell suspensions and macromolecules with Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper Pipette Tips and the Finnpipette Multistepper pipette. Available both as sterile and non-sterile.
Features:
  • For use with Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper Pipetter
  • Length: 8.8cm
  • Volume: 1500μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Multistepper Finntip, 400/scatola, non sterili
Volume (sistema metrico) 1500 ml
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Turchese
Lunghezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.8 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001
Imballaggio 400/Box
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Product Line Multistepper Finntip