Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Product Code. 10185560
Change view
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Fit for Purpose:
Certified Quality
Non-sterile
Sterile & PCR Ready
Codice colore:
Arancione
Blu
Pink
Rosso
Turquoise
Verde
Unit Size:
2688 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 120
pezzi 1920
pezzi 200
pezzi 20000
pezzi 270
pezzi 3000
pezzi 3840
pezzi 40
pezzi 500
pezzi 75
pezzi 960
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Sterilità Fit for Purpose Codice colore Unit Size
10185560 300 μl Non sterile Certified Quality Arancione pezzi 1000
11792504 10 μl Non sterile Certified Quality Pink pezzi 960
11702514 10 μl Sterile Sterile & PCR Ready Pink pezzi 960
11782504 10 μl Non sterile Certified Quality Pink pezzi 1000
11778184 10 μl Non sterile - Pink 2688 PCS
11788184 10 μl Non sterile Certified Quality Pink pezzi 3840
10083590 1000 μl Non sterile Certified Quality Blu pezzi 1000
11732554 1000 μl Non sterile - Blu pezzi 10000
11792544 1000 μl Non sterile Non-sterile Blu pezzi 200
11783913 1000 μl Non sterile Certified Quality Blu pezzi 960
10399310 1000 μl Sterile Sterile & PCR Ready Blu pezzi 960
11710645 1000 μl Non sterile Certified Quality Blu pezzi 960
11752544 300 μl Non sterile - Arancione pezzi 20000
11762544 300 μl Non sterile Certified Quality Arancione pezzi 960
10512481 300 μl Sterile Sterile & PCR Ready Arancione pezzi 960
10470921 300 μl Non sterile Certified Quality Arancione pezzi 1920
10217620 5 ml Non sterile Certified Quality Verde pezzi 500
11752554 5 ml Non sterile - Verde pezzi 75
10492071 5 ml Non sterile Certified Quality Verde pezzi 270
11772554 5 ml Non sterile - Verde pezzi 3000
10135342 5 ml Sterile Sterile & PCR Ready Verde pezzi 270
11792554 10 ml Non sterile - Rosso pezzi 40
17815021 10 ml Non sterile Certified Quality Rosso pezzi 100
10105380 10 ml Non sterile Certified Quality Rosso pezzi 100
11488469 10 ml Non sterile Certified Quality Rosso pezzi 120
17724339 10 ml Non sterile Certified Quality Rosso pezzi 120
17734339 10 ml Sterile Sterile & PCR Ready Rosso pezzi 120
10115380 10 ml Sterile Sterile & PCR Ready Rosso pezzi 120
11732534 50 μl Non sterile Certified Quality Turquoise pezzi 1000
10423322 50 μl Non sterile Certified Quality Turquoise pezzi 3840
11752534 50 μl Sterile Sterile & PCR Ready Turquoise pezzi 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 10185560 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 9401260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.15€
    58.77€ / pezzi 1000
    Risparmia 9.38€
    13% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Per un pipettaggio preciso e accurato. Questi puntali si avvalgono della nostra esperienza di manipolazione dei liquidi e sono caratterizzati da superfici uniformemente lisce e idrofobiche che impediscono il trattenimento dei liquidi.
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Key Features:
  • Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
  • Available as Sterile or Non-sterile option
  • Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
  • Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
  • Volume range from 0.2 μL to 10 mL
  • 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
  • 384-format volumes: 20 and 50 μL
  • Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
  • Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
  • Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Finntip 300, da 5 a 300 μl, 5.2 cm, arancione
Volume (sistema metrico) 300 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Arancione
Modello Finntip 300
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.2 cm
Formato BUlk
Codice colore Arancione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Finnpipette 300
Product Line FinnTip
Fit for Purpose Certified Quality