Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Pipette Specific Tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Codice prodotto. 10492071| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Fit for Purpose | Codice colore | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10492071 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 270 |
| 11792504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 960 |
| 11702514 | 10 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Pink | pezzi 960 |
| 11782504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Non sterile | - | Pink | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 3840 |
| 10083590 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Non sterile | - | Blu | pezzi 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Non sterile | Non-sterile | Blu | pezzi 200 |
| 11783913 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 10399310 | 1000 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Blu | pezzi 960 |
| 11710645 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 11752544 | 300 μl | Non sterile | - | Arancione | pezzi 20000 |
| 11762544 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 960 |
| 10512481 | 300 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Arancione | pezzi 960 |
| 10470921 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1920 |
| 10185560 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 500 |
| 11752554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 75 |
| 11772554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Verde | pezzi 270 |
| 11792554 | 10 ml | Non sterile | - | Rosso | pezzi 40 |
| 17815021 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 10105380 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 11488469 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17724339 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17734339 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 10115380 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 11732534 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 1000 |
| 10423322 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 3840 |
| 11752534 | 50 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Turquoise | pezzi 3840 |
Usa il codice promozionale 27984
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27984" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
- La superficie liscia e uniforme impedisce la ritenzione dei liquidi
- Intervallo del volume da 0.2 μl a 10 ml
- Disponibili sterili o non sterili
- Le opzioni di confezionamento includono rack, sacchetti, scatole, confezioni sfuse e pacchetti di ricarica
- Rack con codifica a colori per la corrispondenza con le pipette Finnpipette
- La codifica a colori si applica solo ai rack e alle confezione di ricarica
Nota:
Prodotti in conformità a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificazione CE/IVD)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip da 5 ml, 0.5-5 ml, 14.7 cm, verde |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Verde |
| Modello | Finntip 5 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.7 cm |
| Formato | In rack |
| Codice colore | Verde |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Product Line | FinnTip |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |