Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Pipette Specific Tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Codice prodotto. 11762544| Artikelnummer. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Fit for Purpose | Codice colore | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 11762544 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 960 |
| 11792504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 960 |
| 11702514 | 10 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Pink | pezzi 960 |
| 11782504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Non sterile | - | Pink | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 3840 |
| 10083590 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Non sterile | - | Blu | pezzi 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Non sterile | Non-sterile | Blu | pezzi 200 |
| 11783913 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 10399310 | 1000 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Blu | pezzi 960 |
| 11710645 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 11752544 | 300 μl | Non sterile | - | Arancione | pezzi 20000 |
| 10512481 | 300 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Arancione | pezzi 960 |
| 10470921 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1920 |
| 10185560 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 500 |
| 11752554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 75 |
| 10492071 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 270 |
| 11772554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Verde | pezzi 270 |
| 11792554 | 10 ml | Non sterile | - | Rosso | pezzi 40 |
| 17815021 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 10105380 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 11488469 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17724339 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17734339 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 10115380 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 11732534 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 1000 |
| 10423322 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 3840 |
| 11752534 | 50 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Turquoise | pezzi 3840 |
-
139.23€
83.10€ / pezzi 960
Risparmia 56.13€
40% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27966" per avere il tuo prezzo promozionale.
Beschreibung
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Key Features:
- Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
- Available as Sterile or Non-sterile option
- Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
- Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
- Volume range from 0.2 μL to 10 mL
- 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
- 384-format volumes: 20 and 50 μL
- Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
- Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
- Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | Finntip 300, da 5 a 300 μl, 5.2 cm, arancione |
| Volume (sistema metrico) | 300 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Arancione |
| Modello | Finntip 300 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.2 cm |
| Formato | In rack |
| Codice colore | Arancione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette 300 |
| Product Line | FinnTip |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.