Learn More
- Home
- Products
- Pipette Products
- Pipette Tips
- Pipette Specific Tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipette Tips
Codice prodotto. 11792504| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Fit for Purpose | Codice colore | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11792504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 960 |
| 11702514 | 10 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Pink | pezzi 960 |
| 11782504 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Non sterile | - | Pink | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μl | Non sterile | Certified Quality | Pink | pezzi 3840 |
| 10083590 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Non sterile | - | Blu | pezzi 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Non sterile | Non-sterile | Blu | pezzi 200 |
| 11783913 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 10399310 | 1000 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Blu | pezzi 960 |
| 11710645 | 1000 μl | Non sterile | Certified Quality | Blu | pezzi 960 |
| 11752544 | 300 μl | Non sterile | - | Arancione | pezzi 20000 |
| 11762544 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 960 |
| 10512481 | 300 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Arancione | pezzi 960 |
| 10470921 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1920 |
| 10185560 | 300 μl | Non sterile | Certified Quality | Arancione | pezzi 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 500 |
| 11752554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 75 |
| 10492071 | 5 ml | Non sterile | Certified Quality | Verde | pezzi 270 |
| 11772554 | 5 ml | Non sterile | - | Verde | pezzi 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Verde | pezzi 270 |
| 11792554 | 10 ml | Non sterile | - | Rosso | pezzi 40 |
| 17815021 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 10105380 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 100 |
| 11488469 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17724339 | 10 ml | Non sterile | Certified Quality | Rosso | pezzi 120 |
| 17734339 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 10115380 | 10 ml | Sterile | Sterile & PCR Ready | Rosso | pezzi 120 |
| 11732534 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 1000 |
| 10423322 | 50 μl | Non sterile | Certified Quality | Turquoise | pezzi 3840 |
| 11752534 | 50 μl | Sterile | Sterile & PCR Ready | Turquoise | pezzi 3840 |
-
97.40€
91.90€ / pezzi 960
Risparmia 5.50€
5% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27967" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per un pipettaggio preciso e accurato. I puntali per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ vengono prodotti utilizzando materie prime di alta qualità e tecniche di stampaggio all'avanguardia. I puntali Finntip sono stati progettati utilizzando le nostre conoscenze in materia di manipolazione dei liquidi. I nostri impianti di produzione automatizzati e moderni e la nostra competenza ci consentono di produrre superfici uniformemente lisce e idrofobiche all'interno e all'esterno dei puntali, al fine di evitare la ritenzione dei liquidi.
Key Features:
- Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
- Available as Sterile or Non-sterile option
- Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
- Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
- Volume range from 0.2 μL to 10 mL
- 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
- 384-format volumes: 20 and 50 μL
- Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
- Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
- Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip 10, da 0.2 a 10 μl, 3.2 cm, rosa |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Rosa |
| Modello | Finntip 10 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3.2 cm |
| Formato | In rack |
| Codice colore | Pink |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette 10 |
| Product Line | FinnTip |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |