Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
Description
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
- Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | 1250 µl |
| Volume di erogazione (sistema metrico) | 25, 50, 75, 100, 125 µl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | BUlk |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Product Line | Pipettatore Finntip a erogazione graduale |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.