Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
Codice prodotto. 11792574
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 µl
1250 µl
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 ml
50 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
11792574 2.5 ml Sterile pezzi 50
10626111 500 µl Non sterile pezzi 100
10411891 500 µl Sterile pezzi 50
10185900 1250 µl Non sterile pezzi 100
11782574 1250 µl Sterile pezzi 50
10542481 2.5 ml Non sterile pezzi 100
10762111 5 ml Non sterile pezzi 50
11702584 5 ml Sterili pezzi 25
11742574 12.5 ml Non sterile pezzi 50
11712584 12.5 ml Sterile pezzi 25
10401891 25 ml Non sterile pezzi 20
11722584 25 ml Sterile pezzi 10
10083630 50 ml Non sterile pezzi 10
10750981 50 ml Sterile pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11792574 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 9404193
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
  • Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 2.5 ml
Volume di erogazione (sistema metrico) 50, 100, 150, 200, 250 µl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001
Formato Individually Wrapped
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Product Line Pipettatore Finntip a erogazione graduale