Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips
Descrizione
Eliminate cell fragmentation caused by mechanical shearing with Thermo Scientific™ Finntip™ Wide Orifice Pipette Tips, ideal for pipetting macromolecules.
Features:
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finntip 1000 largo |
| Volume (sistema metrico) | 1000 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Modello | Finntip 1000 largo |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.2 cm |
| Formato | Bagged |
| Imballaggio | 400/Bag |
| Codice colore | Bianco |
| Vedi altri risultati |